475859
Mitochondrial Fusion Promoter, M1
A cell-permeable phenylhydrazone that restores mitochondrial tubular network formation in MEF lacking either of the two outer mitochondrial membrane.
Synonym(e):
Mitochondrial Fusion Promoter, M1, ( E)-4-Chloro-2-(1-(2-(2,4,6-trichlorophenyl)hydrazono)ethyl)phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC(/C(C)=N/NC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl)=C(O)C=C1
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable