Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 163,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10Cl4N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Mitochondrial Fusion Promoter M1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)NNC(=C)c2c(ccc(c2)Cl)O
InChI key
WMAGOVJOXMBLHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mitochondrial Fusion Promoter M1 has been used as a fusion promoter:
- to study its effects on peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator (PGC)-1α expression in breast cancer cells[1]
- to study the link between nucleoside diphosphate kinase 3 (NME3)-regulated mitochondrial fluctuations and stability of genome in NME3 knockdown cells[2]
- to study its effects on mitochondrial fusion in neuronal cells[3]
Biochem/physiol Actions
Mitochondrial Fusion Promoter M1 is a cell permeable hydrazone that enhances mitochondrial fusion.
Mitochondrial Fusion Promoter M1 is a cell permeable hydrazone that enhances mitochondrial fusion. M1 protects cells from mitochondrial fragmentation associated cell death. Mitochondrial Fusion Promoter M1 does not interfere with endoplasmic reticula (ER) and lysosomes morphology.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color , light yellow to dark orange |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitochondrial Fusion Promoter M1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?