Merck
344095-M
Fluvastatin, Natriumsalz
A synthetic HMG-CoA reductase inhibitor (IC50 = 40-100 nM for human liver microsomes) that acts as an anti-hypercholesterolemic agent.
Synonym(e):
Fluvastatin, Natriumsalz, (±)-(3Rʹ,5Sʹ,6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-Isopropylindol-2-yl]-3,5-Dihydroxy-6-Heptenoat, Natrium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25FNNaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.45
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4218
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
water: 30 mg/mL, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
InChI key
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
General description
Ein synthetischer HMG-CoA-Reduktase-Inhibitor (IC50 = 40-100 nM für menschliche Leber-Mikrosome), der als Anti-Hypercholesterinämie-Mittel fungiert. Reduziert die MMP-1-Basiswerte in Kulturmedien von Endothelzellen auf zeit- und dosisabhängige Weise. Hemmt die Bildung TBA-reaktiver Stoffe bei Fe(II)-unterstützter Peroxidation vom Liposomen (IC50 = 12 µM). Auch als 10-mM-Lösung in H2O (Katalog-Nr. 344096) erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
HMG-CoA-Reduktase
Ziel-IC50: 40-100 nM gegen HMG-CoA-Reduktase in menschlichen Leber-Mikrosomen
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Yamamoto, A., et al. 2001. J. Pharm. Pharmacol.53, 227.
Dansette, P.M., et al. 2000. Exp. Toxicol. Pathol.52, 145.
Ikeda, U., et al. 2000. Hypertension36, 325.
Levy, R.I., et al. 1993. Circulation87 (4 Suppl.), III45.
Tse, F.L.S. et al. 1992. J. Clin. Pharmacol.32, 630.
Yuan, J., et al. 1991. Atherosclerosis87, 147.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluvastatin, Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c