Wichtige Dokumente
420305
Sigma-Aldrich
K-252c
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 2.45 µM) and protein kinase A (IC₅₀ = 25.7 µM).
Synonym(e):
K-252c
Größe auswählen
1 MG
€ 210,00
€ 210,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 210,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 210,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c2c3[nH]c4c(c3c5c(c2c6c1cccc6)CNC5=O)cccc4
InChI
1S/C20H13N3O/c24-20-17-12(9-21-20)15-10-5-1-3-7-13(10)22-18(15)19-16(17)11-6-2-4-8-14(11)23-19/h1-8,22-23H,9H2,(H,21,24)
InChIKey
MEXUTNIFSHFQRG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase A (IC50 = 25.7 µM) and protein kinase C (IC50 = 2.45 µM).
Biochem./physiol. Wirkung
Cell permeable: yes
Primary Target
PKC
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 2.45 µM against protein kinase C
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstituierung
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Sonstige Hinweise
Fabre, S., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem.1, 193.
Nakanishi, S., et al. 1986. J. Antibiot. 39, 1066.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable