Merck
P233
Sigma-Aldrich
PD 168,077 maleate salt
powder
Synonym(e):
N-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-3-methylbenzamide maleate salt
Größe auswählen
10 MG
€ 202,00
€ 202,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 202,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N4O · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 202,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
SMILES String
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.Cc1cccc(c1)C(=O)NCN2CCN(CC2)c3ccccc3C#N
InChI
1S/C20H22N4O.C4H4O4/c1-16-5-4-7-17(13-16)20(25)22-15-23-9-11-24(12-10-23)19-8-3-2-6-18(19)14-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChIKey
NAEUGRPISCANHO-BTJKTKAUSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD4(1815)
Biochem./physiol. Wirkung
Selective D4 dopamine receptor agonist.
Vorsicht
Hygroscopic
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Substituted [(4-phenylpiperazinyl)-methyl]benzamides: selective dopamine D4 agonists.
S A Glase et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(12), 1771-1772 (1997-06-06)