Fortfahren mit
SML2025
AH-7614
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Methyl-N-9H-xanthen-9-yl-benzenesulfonamide, AH 7614, Compound 39, NSC 31171, p-Toluenesulfonamide, N-xanthen-9-yl-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
€ 292,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.42
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC1C2=C(C=CC=C2)OC3=C1C=CC=C3)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C20H17NO3S/c1-14-10-12-15(13-11-14)25(22,23)21-20-16-6-2-4-8-18(16)24-19-9-5-3-7-17(19)20/h2-13,20-21H,1H3
InChI key
OZCQEUZTOAAWDK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AH-7614 is a potent negative allosteric modulator (NAM) of the long-chain free fatty acid receptor FFA4 that prevents differentiation of a mouse mesenchymal stem cell line toward an adipocyte phenotype. AH-7614 (Compound 39) was first described as antagonist of FFA4 that blocks activation of FFA4 by polyunsaturated, ω-6 fatty acid, linoleic acid and GSK137647A.
Potent negative allosteric modulator (NAM) of the long-chain free fatty acid receptor FFA4
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2026SML2950SML2267
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to brown
wgk
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)