Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 230,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
(Rabbit )
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
(Rabbit )
Quality Segment
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives IgG aus Kaninchenplasma. IgG ist ein in Serum und Gewebeflüssigkeiten vorkommendes Glykoprotein. Bei gemeinsamer Verwendung mit spezifischen Kaninchen-IgG-Primärantikörpern als Negativkontrolle geeignet.
Physical form
In 10 mM Natriumphosphat, 0,85 % NaCl, 0,05 % NaN₃;, pH-Wert 7,2.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Rabbit ) | biological source rabbit | biological source rat | biological source goat |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition do not freeze | storage condition do not freeze | storage condition do not freeze |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 401590-50MG | 04055977211696 |