Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
40-122
Sigma-Aldrich
Belysa Immunassay-Kurvenanpassungssoftware
Synonym(e):
Belysa-Software, Kurvenanpassungstool
Größe auswählen
1 EACH
€ 5.060,00
€ 5.060,00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
€ 5.060,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
IB.31
€ 5.060,00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Beschreibung
analysis of data from Luminex®, ELISA and SMCxPRO®
Methode(n)
ELISA: suitable (data analysis)
Allgemeine Beschreibung
Mit Belysa können Benutzer die Daten in einer .CSV-Ausgabedatei von Luminex® (RUO Magpix, LX200, FM3D und INTELLIFLEX) Multiplex-Immunassay-Lesegeräten, SMCxPRO® und ELISA-Plattformen analysieren. Die Software ermöglicht nicht nur die Anwendung und Anpassung von verschiedenen Kurvenmodellen (4PL, 5PL, linear usw.) sondern auch die Evaluierung von 96- oder 384-Well-Assays hinsichtlich Abweichungen wie %CV von Replikaten sowie der erwarteten Rückgewinnung bei einer Standardkurve. Mithilfe eines benutzerdefinierten Kennzeichnungssystems können Benutzer Wells, die noch einmal genauer betrachtet werden müssen, mühelos markieren und ggf. weitere Informationen zu Datenpunkten angeben, wie deren Lage in Bezug auf die LLOQ oder LOD des Assays. Wenn Benutzer mit der jeweiligen Platte zufrieden sind, können mithilfe einer weiteren Funktion mehrere Standardkurven entweder während des Testlaufs oder zwischen den Testchargen miteinander verglichen werden, um deren Ähnlichkeit anhand des Steigungsverhältnisses zu beurteilen. Durch die genaue Beurteilung der Einzelplatte und mehrerer Kurven können Sie die Reproduzierbarkeit Ihrer Methode mit Belysa immer wieder bestätigen.
Anwendung
Diese Software wird zur Evaluierung von Daten verwendet, die bei einem Testlauf mit Immunassays mit 96- oder 384-Well-Platten auf einer Luminex®, ELISA- oder SMCxPRO® Plattform zur Gewährleistung der Verfahrenskonsistenz gewonnen werden. Die Software verfügt u. a. über folgende Funktionen: Erstellung von Plattenkarten, Kurvenanpassung, %CV, %Ρ;Rückgewinnung, Ergebnisberechnung und Standardkurvenvergleich.
Forschungskategorie:
  • Milliplex®
  • ELISA
  • SMCxPRO®
Verpackung
1 Box (mit zwei USB)
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is the Belysa software compatible with Windows and MacOS?
    Is the Belysa software compatible with Windows and MacOS?
    1 answer
    1. Belysa can now be run on both Windows 10 and 11, as well as MacOS (beta version). They can also be downloaded from: https://www.sigmaaldrich.com/services/software-and-digital-platforms/belysa-immunoassay-curve-fitting-software/belysa-downloads
      Helpful?
  2. Is it possible for Belysa to perform a 4PL curve fitting with 1/Y weighting, and if so, could a brief overview be provided on the procedure to accomplish this?
    1 answer
    1. The weighting function in the software is not customizable. It provides two weighting functions that are automatically selected based on the curve fitting formula applied. The user manual provides more detail on this topic.
      Weighting
      The weighting function affects how the curve fit parameters are calculated and describes how the variance changes in relation to the concentration. For most curve fit options, the weighting function used is 1/y². For Robust curve fit options, the weighting function used is 1 divided by the median value of the replicate group (or the average if 2 or fewer replicates).
      Helpful?
  3. 1. Why does MDD sometimes display a value when blanks haven't been defined in the plate map? LOD was N/A, but MDD showed values.
    2. Do blank wells contribute to the curve fit equation, or is it only non-zero standard points?
    1 answer
    1. 1. In version 1.2.1, both LoD and MDD are interpolated from the standard curve. If the curve does not have any blanks defined, it is expected that the LoD and MDD would be non-applicable (N/A). It is important to note that the software does not designate a separate "blank" well type. Any standard well with an expected concentration of 0.0 is treated as a blank for the purposes of calculating LoD and MDD.
      2. Yes, the curve fitting process does take into account blank wells. Therefore, the presence or absence of blank wells within the group will affect the curve fitting.
      Helpful?
  4. Is there a way within the Belysa software to apply a dilution factor to every analyte at once? Also, is there a way to copy and paste a dilution factor down a column of samples within the software?
    1 answer
    1. The best and easiest way to use sample dilutions in Belysa is to have them in the input file (.csv). So either enter into Xponent and have the sample dilutions get exported out of Xponent with your raw data or edit your .csv file to add the desired sample dilution to the end of the file where sample dilutions are kept.