Merck
03-0155-00
Millipore
SMC® humanes Interleukin 6 (IL-6) Immunassay-Kit mit hoher Sensitivität
for quantification of IL-6 in human serum and plasma.
Synonym(e):
B-cell stimulatory factor 2 immunoassay kit, IL 6 immunoassay kit, IL-6 Single Molecule Counting Kit, IL-6 ultra-sensitive immunoassay
Größe auswählen
96 WELLS
€ 1.060,00
€ 1.060,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
€ 1.060,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
€ 1.060,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
SMC®
assay range
sensitivity: 0.08 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
(Intra-assay CV n=20; Inter-assay n=6)
Methode(n)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Interleukin6 (IL-6) wird von T-Zellen und Makrophagen abgesondert und dient sowohl als proinflammatorisches Zytokin als auch als entzündungshemmendes Myokin. Zu seinen Funktionen gehören die Stimulation der Immunantwort bei einer Infektion, das Einleiten von Fieber bei Autoimmun-, Infektions- und Nicht-Infektionserkrankungen, die Stimulation von Akute-Phase-Reaktionen, die Differenzierung von T-Zellen, die Proliferation und Differenzierung von B-Zellen, die Entwicklung von Blutzellen sowie die Aktivierung von Osteoklasten und Osteoporose und die Absonderung von vaskulärem endothelialem Wachstumsfaktor (VEGF), um das Wachstum von Blutgefäßen und die vaskuläre Permeabilität bei einer Entzündung zu steigern. Es ist wichtig für den kurzzeitigen Schutz gegenüber Infektion, Verletzung und Entzündung. Eine Fehlregulierung von IL-6 führt jedoch zu Erkrankungen.
IL-6 ist wichtig für die Erforschung von Erkrankungen wie Diabetes, Lupus, Multiples Myelom, Rheumatoide Arthritis und einige Krebsarten wie Prostata- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Im Gegenzug kann ein Mangel an IL-6 Auswirkungen auf die Immunaktivierung und IgA-Antikörper haben, während eine Überexpression von IL-6 zu einem immunologischen Ungleichgewicht führen kann, das eine Autoimmunpathologie auslöst.
Spezifität
Obwohl IL-6 in Proben von nichthumanen Primaten (Rhesusaffen und Javaneraffe) nachweisbar ist, wurde der Assay für diese Spezies nicht validiert.
Anwendung
Die Sensitivität der Single Molecule Counting (SMC®)-Technik verleiht dem SMC humanes Interleukin 6 (IL-6) Immunassay-Kit mit hoher Sensitivität eine einzigartige Leistung bei der Quantifizierung von IL-6 in Humanserum und -plasma.
Dieses neue Optimierungskit wurde durch folgende Merkmale verbessert, während die Leistung des Kits gegenüber dem alten IL-6-Kit 03-0089-01 gleich bleibt:
• Verbesserte Optionen für die Probenvorbereitung und Inkubation
• Lyophilisierung des Standards stellt das Kit mit nur einer Lagerbedingung bereit
• Inkubieren über Nacht kann verwendet werden
• Höhere Reagensvolumina für die Automatisierung
• Für den Einsatz mit sowohl SMCxPRO® als auch Erenna validiert
Forschungs-unterkategorie
Entzündungskrankheiten
Immunantwort
Autoimmunerkrankungen
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Komponenten
Assay-Puffer
Human-IL-6-Beads
Standard-Verdünnungsmittel
Human-IL-6-Nachweisantikörper
Human-IL-6-Standard
10X Waschpuffer
Puffer D
Elutionspuffer B
Spezifikationen
Mindestens 5 Plasmaproben hatten eine mittlere Spike-Wiederfindung von 107 % und einen Bereich von 90–114 %.
Rechtliche Hinweise
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carolyne Pimentel Rosado et al.
Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 46(12), 1469-1475 (2021-07-01)
This study evaluated the effect of green banana flour (GBF) consumption on obesity-related conditions in mice fed high-fat diets. GBF was prepared using stage 1 green banana pulp, which was dehydrated and milled. Mice were fed a control diet (n =
Verwandter Inhalt
Reduce sources of error and variability in sensitive methods to quantify biomarkers by automating the SMC® immunoassay workflow with the Hamilton Microlab® STARlet liquid handling workstation.
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.
Finden Sie Immunassays zur Bestimmung von Zytokinen mit Relevanz auf dem Gebiet der Neuroimmunologie und bei Neuroinflammation sowie von Biomarkern für neurodegenerative Erkrankungen.