Eine zellpermeable Alkin-Dihydrozimtsäure, die als starker GPR40/FFA1-Agonist (EC50 = 40,7 nM bei Induktion der Ca2+-Mobilisierung in hFFA1-exprimierenden 1321N1-Zellen) mit >;100-fach höherer Selektivität gegenüber GPR43/FFA2, GPR41/FFA3 und einem Panel von 56 anderen Rezeptoren, Ionenkanälen und Transportern. Verbessert Berichten zufolge die 12-mM-Glucose-induzierte Insulinsekretion aus INS-1E-β;-Zellen der Ratte (um 34 % bei 10 µ;M) und weist eine gute Wasserlöslichkeit (199 µ;M in PBS bei pH-Wert 7,4) sowie chemische (Abbau von 0,1 % nach 12 Tagen in PBS bei 37 °;C) und metabolische (Metabolisierung von 3 % gemäß Stabilitätstest an S9 der menschlichen Leber) Stabilität auf.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Christiansen, E., et al. 2011, J. Med. Chem.54, 6691.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable