Fortfahren mit
P4126
Phe-Phe
≥98% (TLC)
Synonym(e):
L-Phenylalanyl-L-phenylalanine, Di-L-phenylalanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.36 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
219-930-5
MDL number:
€ 209,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phe-Phe,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H20N2O3/c19-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17(21)20-16(18(22)23)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12,19H2,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-/m0/s1
InChI key
GKZIWHRNKRBEOH-HOTGVXAUSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G275215013SML3487
description
-
description
-
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
color
white
color
white
color
-
color
white to beige
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is the powder crystalline? are there water molecules trapped inside it?
    1 answer
    1. The product is considered a 'powder' rather than 'crystalline'. There is typically water present in this material. This information is lot specific and reported in the Certificate of Analysis. While there is not specification in place, recent lots have reported a range of 7.2 - 9.2%. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p4126#product-documentation