Fortfahren mit
N7778
7-Nitroindazol
≥98%
Synonym(e):
7-NI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 682,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.13
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
220-934-4
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 176,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow to orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PQCAUHUKTBHUSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of nitric oxide synthase from mouse brain.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8552E1379SML2157
description
≥98%
description
≥98% (HPLC), from Streptomyces sp.
description
-
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.45% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow to orange
solubility
lower alcohols: soluble, DMF: soluble, acetone: slightly soluble, benzene: slightly soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan, chloroform: slightly soluble, acetonitrile: soluble, ethyl acetate: slightly soluble, H2O: insoluble
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
rat ... Nos1(24598)
Gene Information
human ... HDAC1(3065), HDAC4(9759), HDAC6(10013), HDAC8(55869)
mouse ... ENSMUSG00000061062(15181)
rat ... Hdac7a(84582)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)