Fortfahren mit
371830
GPR40-Antagonist, GW1100
The GPR40 Antagonist, GW1100, also referenced under CAS 306974-70-9, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
GPR40-Antagonist, GW1100, 1-(4-Ethoxycarbonylphenyl)-2-(4-fluorbenzylthio)-5-(2-ethoxy-5-pyrimidinylmethyl)-4-pyrimidinon, SB376752
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 297,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H25FN4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 297,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(C=C1)=CC=C1CSC(N(C2=CC=C(C(OCC)=O)C=C2)C=C3CC4=CN=C(N=C4)OCC)=NC3=O
InChI
1S/C27H25FN4O4S/c1-3-35-25(34)20-7-11-23(12-8-20)32-16-21(13-19-14-29-26(30-15-19)36-4-2)24(33)31-27(32)37-17-18-5-9-22(28)10-6-18/h5-12,14-16H,3-4,13,17H2,1-2H3
InChI key
PTPNCCWOTBBVJR-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Pyrimidinylmethyl-Pyrimidinon-Verbindung, die als starker, reversibler und nicht konkurrierender GPR40-Antagonist fungiert. Blockiert selektiv die GPR40-vermittelte intrazelluläre Ca2+-Freisetzung, die durch den GPR40-Agonisten GW9508 (Best.-Nr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-371706">;371706<;/A>;) und Linolsäure (pIC50 von 5,99 in GPR40-exprimierenden HEK293-Zellen) stimuliert wird, ohne die GPR120-vermittelte Aktivierung zu beeinträchtigen. Sorgt für eine signifikante Umkehr der durch GW9508 potenzierten Glucose-induzierten Insulinsekretion und mindert die Wirkung von Linolsäure in MIN6-Zellen nur teilweise.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Stoddart, L.A., et al. 2007. Mol. Pharmacol.71, 994.
Briscoe, C.P., et al. 2006. Br. J. Pharmacol.148, 619.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
371706346003574661
description
The GPR40 Antagonist, GW1100, also referenced under CAS 306974-70-9, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
description
The GPR40 Agonist, also referenced under CAS 885101-89-3, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
description
The Glucagon Receptor Antagonist II, also referenced under CAS 191034-25-0, controls the biological activity of Glucagon Receptor.
description
The Survivin Antagonist, S12 controls the biological activity of Survivin.
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)