Please access the Material Safety Data Sheet in the link below:
https://www.emdmillipore.com/product/msds/EMD_BIO-34321?Origin=SERP
34321-M
FITC, Isomer I
Synonym(e):
FITC, Isomer I, Fluorescein-Isothiocyanat, Isomer I
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
orange-red
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
DMF: soluble
aqueous buffer, pH ≥ 9.0: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C=Nc1cc2c(cc1)C3(OC2=O)c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChIKey
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is there a SDS available for this product?