Fortfahren mit
287840
Diclofenac sodium salt
≥98% (TLC), Cyclooxygenase COX-1 and COX-2 inhibitor, solid
Synonym(e):
Diclofenac-Natrium, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)Amino]Benzenessigsäure, Na
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10Cl2NO2 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.13
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 59,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diclofenac-Natrium, A cell-permeable, non-selective cyclooxygenase inhibitor (IC50 = 60 nM and 200 nM for ovine COX-1 and COX-2 respectively) and potent non-steroidal anti-inflammatory drug with analgesic activity.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 3081
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na+].Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
General description
Ein starker nichtsteroidaler Entzündungshemmer, der die Aktivität von COX-1 (IC50 = 76 nM) sowie COX-2 (IC50 = 26 nM) hemmt. Hemmt ebenfalls die Leber-Phenol-Sulfotransferase-Aktivität (IC50 ~9,5 µ;M). Hemmt die Bildung von nicht löslichem Transthyretin (TTR) Amyloid-Fibrillen.
Ein zellpermeabler nicht selektiver Cyclooxygenase-Inhibitor (IC50 = 60 nM und 200 nM für Schafs-COX-1 bzw. COX-2) und starker nichtsteroidaler Entzündungshemmer mit analgetischer Aktivität. Hemmt die Bildung von nicht löslichem Transthyretin (TTR) Amyloid-Fibrillen. Hemmt ebenfalls die Leber-Phenol-Sulfotransferase-Aktivität (IC50 = 9,5 µ;M).
Biochem/physiol Actions
Zellpermeabel: ja
Primärziel
COX-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Ziel-IC50: 60 nM und 200 nM für Schafs-COX-1 bzw. COX-2; 9,5 µ;M gegen Leber-Phenol-Sulfotransferase-Aktivität
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und bei -20 °;C einfrieren. Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Kato, M., et al. 2001. J. Pharm. Pharmacol.53, 1679.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Vietri, M., et al. 2000. Eur J. Clin. Pharmacol. 56, 81.
Merlos, M., et al. 1996. Inflamm. Res.45, 20.
Goa, K.L., and Chrisp, P. 1992. Drugs Aging 2, 473.
Kurowski, M., and Dunky, A. 1992. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. Toxicol. 30, 479.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch &; Karzinogen / Teratogen (G)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1188800BP619PHR1144
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diclofenac-Natrium
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c