Fortfahren mit
239805
Cyclopiazonsäure, Penicillium cyclopium
A cell-permeable, reversible inhibitor of sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase that releases Ca2+ from the same intracellular pools as Thapsigargin.
Synonym(e):
Cyclopiazonsäure, Penicillium cyclopium, CPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.38
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
Quality Level
assay
≥97% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 1 mg/mL, chloroform: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C20H20N2O3/c1-9(23)14-18(24)17-16-11-8-21-13-6-4-5-10(15(11)13)7-12(16)20(2,3)22(17)19(14)25/h4-6,8,12,16-17,21,25H,7H2,1-3H3/t12-,16+,17+/m1/s1
InChI key
RLOAZVAJNNPPDI-DQYPLSBCSA-N
General description
Ein zellpermeabler, reversibler Inhibitor von Ca2+-ATPase des endoplasmatischen Reticulums, der Ca2+ aus denselben intrazellulären Pools freisetzt wie Thapsigargin. Mobilisiert Ca2+ ohne Steigerung des Spiegels von Ins(1,4,5)P3. Hemmt zudem Ca2+-ATPase des sarcoplasmatischen Reticulums, die sich von Actomyosin-ATPase unterscheidet. Bay K 8644 (Cat. No. 196878) kann die hemmende Wirkung von Cyclopiazonsäure auf das Nachfüllen von Ca2+-Pools, die durch wiederholte Stimulation mit Acetylcholin geleert wurden, aufheben.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Ca2+-Uptake in kultivierten arteriellen Muskelzellen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 560 nM zur Hemmung des Ca2+-Uptakes in kultivierten arteriellen glatten Muskelzellen
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Badaoui, A., et al. 1995. J. Mol. Cell. Cardiol. 27, 2495.
Elmoselli, A.B., et al. 1995. Mol. Cell. Biochem. 151, 149.
Schaefer, A., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 8786.
Demaurex, N., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 2318.
Low, A.M., et al. 1992. Am. J. Physiol.262, H31.
Kurebayashi, N., and Ogawa, Y. 1991. J. Muscle Res. Cell Motil.12, 355.
Mason, M.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 20856.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mia S Geromella et al.
STAR protocols, 4(1), 101987-101987 (2023-01-06)
This protocol employs the indo-1 Ca2+ fluorophore to quantify Ca2+ uptake by the sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+ ATPase pump in murine muscle homogenates and allows for real-time kinetic measurement of Ca2+ mobilization within the muscle homogenate. This protocol can be easily
Mehmet Şerif Aydın et al.
iScience, 26(10), 107715-107715 (2023-09-13)
Trauma, vascular events, or neurodegenerative processes can lead to axonal injury and eventual transection (axotomy). Neurons can survive axotomy, yet the underlying mechanisms are not fully understood. Excessive water entry into injured neurons poses a particular risk due to swelling
Hepatic SEL1L-HRD1 ER-associated degradation regulates systemic iron homeostasis via ceruloplasmin.
Thepsuwan, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 120, e2212644120-e2212644120 (2023)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
239805-5MG04055977198904