Merck
557440
Ru360
≥97%, solid, Ca2+ uptake blocker in mitrochondria, Calbiochem®
Synonym(e):
Ru360
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H26Cl3N8O5Ru2
Molekulargewicht:
550.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97%
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ru360, Ru360, is a cell-permeable oxygen-bridged dinuclear ruthenium amine complex. Binds to mitochondria with high affinity (Kd = 340 pM) and blocks Ca2+ uptake into mitochondria in vitro (IC50 = 184 pM).
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
green
solubility
deoxygenated water: 0.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeabler zweikerniger Ruthenium‐Amin‐Komplex mit Sauerstoffbrücke, der nachweislich mit hoher Affinität an die Mitochondrien bindet (Kd = 0,34 nM) und spezifisch die mitochondriale Ca2+-Aufnahme blockiert, in vitro (IC50 = 184 pM) ebenso wie in situ in intakten Muskelzellen (vollständige Blockierung nach Inkubation mit ~ 10 µM Ru360 während 30 Minuten. Beeinflusst keine der anderen an der Herzmuskelkontraktion beteiligten Ca2+-Transportprozesse, selbst nicht auf mikromolarer Ebene.
Ein zellpermeabler zweikerniger Ruthenium‐Amin‐Komplex mit Sauerstoffbrücke, der nachweislich mit hoher Affinität an die Mitochondrien bindet (Kd = 340 pM). Blockiert spezifisch die mitochondriale Ca2+-Aufnahme in vitro (IC50 = 184 pM) und in situ in intakten Muskelzellen (vollständige Blockierung nach Inkubation mit ~ 10 µM Ru360 während 30 Minuten). Beeinflusst keine der anderen an der Herzmuskelkontraktion beteiligten Ca2+-Transportprozesse, selbst nicht auf mikromolarer Ebene.
Hinweis: 1 Set = 10 x 100 µg
Biochem/physiol Actions
Primärziel
mitochondriale Ca2+-Aufnahme in vitro
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 184 pM blockiert die mitochondriale Ca2+-Aufnahme in vitro und in situ in intakten Muskelzellen; Kd = 340 pM zur Bindung an Mitochondrien
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Other Notes
Sanchez, J. A., et al. 2001. J. Physiol. 536, 387.
Bassani, R. A., et al. 1998. Cell Calcium23, 433.
Matlib, M. A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 10223.
Zhou, Z., et al. 1998. J. Physiol.507 (pt 2), 379.
Emerson, J., et al. 1993. J. Am. Chem. Soc.115, 11799.
Ying, W.-L., et al. 1991. Biochemistry30, 4949.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
557440-1SET07790788051501
557440-500UG04055977268089