Fortfahren mit
239802
Curcumin
from Curcuma longa L., ≥80% (HPLC), 5-lipoxygenase inhibitor, solid
Synonym(e):
Curcumin, Curcuma longa L., 1,7-Bis(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)-1,6-Heptadien-3,5-Dion, NOD2-Signalweg-Inhibitor I, Nucleotide-bindender Oligomerization Domain 2-Signalweg-Inhibitor I, Histon-Acetyltransferase-Inhibitor I, HAT-Inhibitor I, p300/CBP-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.38
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 54,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Curcumin, Curcuma longa L., A cell-permeable and irreversible antitumor and anti-inflammatory agent that acts as an inhibitor of 5-lipoxygenase (IC50 = 8 µM) and cyclooxygenase (IC50 = 52 µM).
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2673
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange-yellow
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-13,22,24-25H,1-2H3/b7-3+,8-4+,16-13-
InChI key
ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
General description
Ein zelldurchdringendes entzündungshemmendes und Antitumor-Mittel, das als Inhibitor von 5-Lipoxygenase (IC50 = 8 µ;M) und Cyclooxygenase (IC50 = 52 µ;M) fungiert. Verleiht erheblichen Schutz vor neurotoxischen und genotoxischen Stoffen. Hemmt zudem die Induktion von Stickstoffmonoxid-Synthase in aktivierten Makrophagen (IC50 = 6 µ;M). Hemmt gemäß neuer Erkenntnisse die intrinsische EGF-Rezeptor-Kinase-Aktivität bei menschlichen Epidermoidkarzinom-A431-Zellen auf dosis- und zeitabhängige Weise. Fungiert zudem als an p300/CREB-bindender, proteinspezifischer Inhibitor von Histon-Acetyltransferase und hemmt die Acetylierung der Histone H3 und H4 mit einem
IC50 von ~25 µ;M. Wirkt sich nicht auf den an p300/CREB-bindenden proteinassoziierten Faktor (PCAF) aus.
Ein zellpermeables und nicht reversibles entzündungshemmendes und Antitumor-Mittel, das als Inhibitor von 5-Lipoxygenase (IC50 = 8 µ;M) und Cyclooxygenase (IC50 = 52 µ;M) fungiert. Verleiht erheblichen Schutz vor neurotoxischen und genotoxischen Stoffen. Hemmt zudem die Induktion von Stickstoffmonoxid-Synthase in aktivierten Makrophagen (IC50 = 6 µ;M). Hemmt gemäß neuer Erkenntnisse die intrinsische EGF-Rezeptor-Kinase-Aktivität bei menschlichen Epidermoidkarzinom-A431-Zellen auf dosis- und zeitabhängige Weise. Fungiert zudem als an p300/CREB-bindender, proteinspezifischer Inhibitor von Histon-Acetyltransferase und hemmt die Acetylierung der Histone H3 und H4 mit einem IC50 von ~25 µ;M. Wirkt sich nicht auf den an p300/CREB-bindenden proteinassoziierten Faktor (PCAF) aus.
Biochem/physiol Actions
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Primärziel
5-Lipoxygenase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Ziel-IC50: 8 µ;M, 52 µ;M, gegen 5-Lipoxygenase, Cyclooxygenase 6 µ;M hemmt die Induktion von Stickstoffmonoxid-Synthase in aktivierten Makrophagen
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Hung, S., et al. 2008. Mol. Pharmacol.74, 274.
Cui, L., et al. 2007. Antimicrob. Agents Chemother.51, 488.
Salvioli, S., et al. 2007. eCAM4, 181.
Balasubramanyam, K. et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 51163.
Brouet, I., and Okshima, H. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 533.
Korutla, L., and Kumar, R. 1994. Biochim. Biophys. Acta1224, 597.
Flynn, D.L., et al. 1986. Prostagland. Leuk. Med. 22, 357.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2209PHL89180C1386
Curcumin phyproof® Reference Substance
PHL89180
Curcumin
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Curcumin, Curcuma longa L.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
239802-100MG04055977199581