Fortfahren mit
554325
Resveratrol
≥98% (HPLC), solid, COX-1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Resveratrol, trans-3,4ʹ,5-Trihydroxystilben
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
UNSPSC Code:
12191503
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 90,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Resveratrol, A phenolic product found in both grape skins and wines.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8158
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)O)O
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
General description
Ein Phenolprodukt, das in Traubenhaut und in Wein vorkommt. Besitzt antimyotische, antitumorale und antioxidative Eigenschaften. Ein spezifischer Inhibitor der Cyclooxygenase-1 (COX-1; ED50 = 15 µ;M). Hemmt auch die Hydroxy-Peroxidaseaktivität von COX-1 (ED50 = 3.7 µ;M). Starker Inhibitor der Bildung von unlöslichen Transthyretin(TTR)-Amyloidfibrilen. Hemmt die durch Phorbolester induzierte Bildung von freien Radikalen in HL-60-Zellen (ED50 = 27 µ;M) und wirkt als antimutagener Wirkstoff (ED50 = 15 µ;M) in mit DMBA behandelten TM677-Zellen. Ist auch ein selektiver Inhibitor von P450 1A1. Berichten zufolge aktiviert es Sirtuine und fördert das Überleben von eukaryotischen Zellen.
Biochem/physiol Actions
ED50 = 15 µ;M gegen COX-1
Primärziel
COX-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Howitz, K.T., et al. 2003. Nature425, 191.
Lin, H.Y., et al. 2002. J. Urol.168, 748.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Chun, Y.J., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.262, 20.
Jang, M., et al. 1997. Science 275, 218.
Chen, C.K., et al. 1996. Gen. Pharmacol.27, 363.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34092R5010PHR2201
form
solid
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resveratrol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
flash_point_c
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)