Fortfahren mit
G1046
[6]-Gingerol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Decanon, 5-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (5S)-, 5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanon, 6-Gingerol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 342,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 528,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H26O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.39
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
€ 342,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
protect from light, under inert gas
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3/t14-/m0/s1
InChI key
NLDDIKRKFXEWBK-AWEZNQCLSA-N
General description
[6]-Gingerol is implicated in apoptosis, cell cycle regulation, cytotoxic activity and inhibition of angiogenesis. It prevents serotonin release and platelet aggregation. Gingerol has immunomodulatory, antiapoptotic, antihyperglycemic, antilipidemic and antiemetic properties.
Application
[6]-Gingerol has been used:
  • to study its effects on transient receptor potential (TRP) channels
  • to study its effects on experimental models of non-alcoholic steatohepatitis
  • to determine its effects on microsomal prostaglandine E2 synthase 1 (mPGES-1), glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β) and β-catenin pathway in A549 cell line
  • to analyse the effects of 6-Shogaol (6-SG) on diabetic nephropathy (DN) in db/db mice
Biochem/physiol Actions
In Ingwer (Zingiber officinale) gefundene bioaktive Verbindung mit antioxidativer Aktivität, wirkt entzündungshemmend und als Antitumormittel. [6]-Gingerol senkt proinflammatorische Zytokinfreisetzung durch Makrophagen. Es inhibiert COX-2-Expression durch die Blockierung der Aktivierung von p38 MAP-Kinase und NF-kappaB in Phorbolester stimulierter Maushaut.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50866PHL8920101514
6-Gingerol phyproof® Reference Substance
PHL89201
6-Gingerol
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [6]-Gingerol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf