Wichtige Dokumente
239760
Millipore
β-Cyclodextrin
Homogeneous cyclic α1,4-linked D-glucopyranose units in a seven-member ring. Forms clathrates. Suitable for use with dansyl chloride to form water-soluble complexes for fluorescent labeling of proteins.
Synonym(e):
β-Cyclodextrin, Cycloheptaamylose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H70O35
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1134.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8O)O)CO)C(C7O)O)CO)C(C6O)O)CO)C(C5O)O)CO)C(C4O)O)CO)C(C3O)O)CO)C(C2O)O)CO
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2
InChIKey
WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Homogene zyklische α;1,4-verknüpfte D-Glucopyranose-Einheiten in einem Ring mit sieben Gliedern. Bildet Clathrate. Zur Verwendung mit Dansylchlorid zur Bildung wasserlöslicher Komplexe zur Fluoreszenzmarkierung von Proteinen geeignet.
Anwendung
  • Preparation and evaluation of fenbendazole methyl-β-cyclodextrin inclusion complexes: Untersucht die Verwendung von β-Cyclodextrin in der Veterinärmedizin, insbesondere wie seine Komplexierung mit Fenbendazol die Löslichkeit und Wirksamkeit des Arzneimittels verbessert, und zeigt die Anwendung zur Verbesserung der Tiergesundheit (Ding Y et al., 2024).
  • Dynamically Cross-Linked Double-Network Hydrogels with Matched Mechanical Properties and Ideal Biocompatibility for Artificial Blood Vessels: Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Verwendung von β-Cyclodextrin bei der Entwicklung biokompatibler Hydrogele für künstliche Blutgefäße und weist auf sein bedeutendes Potenzial in der Biomedizintechnik und regenerativen Medizin hin (Jia XY et al., 2024).
  • Structural Features of Styrene-Functionalized Cyclodextrin Polymers That Promote the Adsorption of Perfluoroalkyl Acids in Water: Zeigt die Umweltanwendung von β-Cyclodextrinpolymeren bei der Wasserreinigung, insbesondere bei der Adsorption und Entfernung von schädlichen Perfluoralkylsubstanzen (Lin ZW et al., 2024).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Armspach, D., et al. 1999. in Bioorganic Chemistry: Carbohydrates (Hecht, S.M., ed.) p. 458, Oxford University Press, New York.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable