Merck
332593
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
average Mw ~1,380
Synonym(e):
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
Größe auswählen
5 G
€ 57,30
25 G
€ 175,00
100 G
€ 394,00
1 KG
€ 929,00
€ 57,30
Voraussichtliches Versanddatum05. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 57,30
25 G
€ 175,00
100 G
€ 394,00
1 KG
€ 929,00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 57,30
Voraussichtliches Versanddatum05. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]26/D +139°, c = 1 in H2O
Mol-Gew.
average Mw ~1,380
Kennzeichnungsgrad
0.6 molar substitution
mp (Schmelzpunkt)
278 °C (dec.)
Löslichkeit
water: 180 g/L
SMILES String
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChIKey
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Allgemeine Beschreibung
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin (HP-β-CD) ist ein beta-Cyclodextrin- und Hydroxyalkyl-Derivat, das häufig als chirales Lösungsmittel, Phasentransferkatalysator und Wirtsmolekül bei der organischen Synthese verwendet wird. HP-β-CD kann Einschlusskomplexe mit Gastmolekülen bilden, was die Löslichkeit, Stabilität und Bioverfügbarkeit der Gastmoleküle verbessern kann. Es ist eine Alternative zu α-, β- und γ-Cyclodextrin und weist eine höhere Wasserlöslichkeit auf. HP-β-CD wird häufig als Arzneimittel-Lösungsvermittler verwendet. [1]
Anwendung
Die Löslichkeit lipophiler Wirkstoffe steigt in wässriger Lösung linear mit der Konzentration an Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBC). Der Wirkstoff bildet mit dem HBC, über dessen nicht-polaren Bereich, einen Komplex, was zur erhöhten Löslichkeit führt. Die Lösungen können lyophilisiert werden, um ein leicht lösliches Pulver herzustellen. Nichttoxisch in Kaninchen und Mäusen.
HP-β-CD kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Additiv bei der Trennung von Aminosäuren und Milchsäuren, basierend auf den Koordinationsinteraktionen zwischen Cu2+-Ionen und Analyten. [2]
  • Als chiraler Selektor in der Kapillarelektrophorese, der die zuverlässige Trennung von diastereoisomeren Asparaginsäure-Derivaten zur Analyse ermöglicht. [3]
  • Als Reagenz zur Verbesserung der Wasserlöslichkeit und antiproliferativen Aktivität von Pyrazolo[3,4-d]-pyrimidinen. [4]
  • Als Formulierungsvehikel. Es erhöht die Wasserlöslichkeit des Arzneimittels für eine erfolgreiche Bereitstellung medizinischer Wirkstoffe an ein biologisches System.[1]
  • Steigerung der Löslichkeit von Ropivacain (RVC) bei der Komplexierung, was wiederum die pharmakologische Aktivität von RVC fördert.[5]
  • Steigerung der Wasserlöslichkeit von Naproxen (NAP) in Gegenwart von Polyvinylpyrrolidon (PVP).[6]
  • Als Template bei der Synthese von hohlen sphärischen Kupfersulfid-Nanopartikelanordnungen.[7]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>752.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 400 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Magdalena Koziczak-Holbro et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 369(2), 188-199 (2019-03-02)
The anabolic effects of β2-adrenoceptor (β2-AR) agonists on skeletal muscle have been demonstrated in various species. However, the clinical use of β2-AR agonists for skeletal muscle wasting conditions has been limited by their undesired cardiovascular effects. Here, we describe the
Evaluation of enantiomeric purity of magnesium-L-aspartate dihydrate
Oliver W,et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 102, 100-109 (2015)
CE with Cu2+ ions and 2-hydroxypropyl-$\beta$-cyclodextrin additives for the investigation of amino acids composition of the culture medium in a cellular model of non-alcoholic fatty liver disease
Daria M,et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 213, 114663-114663 (2022)
2-Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin strongly improves water solubility and anti-proliferative activity of pyrazolo [3, 4-d] pyrimidines Src-Abl dual inhibitors
Elena D,et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45, 5958-5964 (2010)
The influence of polyvinylpyrrolidone on naproxen complexation with hydroxypropyl- β -cyclodextrin
Mura P, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 13(2), 187-194 (2001)