Fortfahren mit
219555
Cathepsin K-Substrat II, fluorogen
An internally quenched, highly cathepsin K-selective, fluorogenic peptide substrate that is efficiently cleaved by CatK (kcat/Km = 0.426 µM⁻¹ S⁻¹), but not by Cathepsins B/L/S/F/H/V.
Synonym(e):
Cathepsin K-Substrat II, fluorogen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H50N14O12
Molekulargewicht:
918.91
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
bright yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 320 nm; λem 420 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein intern gequenchtes, hochgradig Cathepsin K-selektives, fluorogenes Peptidsubstrat, das durch CatK wirksam gespaltet wird (kcat/Km = 0,426 µM-1s-1), jedoch nicht durch die Cathepsine B/L/S/F/H/V. Studien mit WT- und CatK-/--Mäusen zeigten, dass das Substrat nicht durch andere in Fibroblastenlysaten vorkommende proteolytische Enzyme gespaltet wird. Emissionsmaximum: 420 nm, Anregungsmaximum: 320 nm.
Ein intern gequenchtes, hochgradig Cathepsin K-selektives, fluorogenes Peptidsubstrat, das durch CatK wirksam gespaltet wird (kcat/Km = 0,426 µM⁻¹s⁻¹), jedoch nicht durch die Cathepsine B/L/S/F/H/V.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Abz-His-Pro-Gly~Gly-Pro-Gln-EDDnp
Lecaille, F., et al. 2003. Biochem. J.375, 307.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219392420314230914
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c