Fortfahren mit
219461
Cathepsin K, His•Tag®, human, rekombinant, E. coli
Cathepsin K, His•Tag, Human, Recombinant, E. coli, CAS 94716-09-3, of the papain superfamily of cysteine proteinases plays a role in osteoclast-mediated bone resorption and collagen degradation.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 308,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥900 mU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Cathepsin K ist ein Mitglied der Papain-Superfamilie von Cysteinproteinasen und spielt eine wichtige Rolle bei der durch Osteoklasten vermittelten Knochenresorption und dem Kollagenabbau. Es wird hauptsächlich von Osteoklasten exprimiert und neue Studien weisen auf eine Expression in Fibroblasten hin. Unregelmäßigkeiten der Aktivität von Cathepsin K, entweder zu hoch oder zu niedrig, tragen zu osteopenischen Störungen wie Osteoporose und Pyknodysostose bei. Dieses rekombinante Enzym enthält eine C-terminale His•Tag-Sequenz.
Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 50 mmol/l NaOAc, pH-Wert 5,5. Die Aktivierung wurde durch die Zugabe von 10 mmol/l MMTS gestoppt, das unter reduzierenden Bedingungen entfernt werden kann.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Other Notes
Delaisse, J.M., et al. 2003. Microsc. Res. Tech.61, 504.
Dodds, R.A. 2003. Cell Biochem. Funct.21, 231.
Everts, V., et al. 2003. Calcif. Tissue Int.73, 380.
Hou, W.S., et al. 2003. Biol. Chem.384, 891.
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 37 °C und einem pH-Wert von 5,5 0,4 µmol Z-FR-AMC hydrolysiert.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
342001539735345832
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
specific activity
≥900 mU/mg protein
specific activity
≥1000 mU/mg protein
specific activity
≥20 U/mg
specific activity
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219461-25UG04055977218442