Wichtige Dokumente
218696
Sigma-Aldrich
Casein-Kinase I-Inhibitor, D4476
The Casein Kinase I Inhibitor, D4476, also referenced under CAS 301836-43-1, controls the biological activity of Casein Kinase I. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Casein-Kinase I-Inhibitor, D4476, CK1-Inhibitor, 4-(4-(2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl)-5-pyridin-2-yl-1H-imidazol-2-yl)benzamid
Größe auswählen
1 MG
€ 223,00
€ 223,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 223,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H18N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 223,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
DMSO: 40 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c(nc(c1c5ncccc5)c3cc4c(cc3)OCCO4)c2ccc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C23H18N4O3/c24-22(28)14-4-6-15(7-5-14)23-26-20(21(27-23)17-3-1-2-10-25-17)16-8-9-18-19(13-16)30-12-11-29-18/h1-10,13H,11-12H2,(H2,24,28)(H,26,27)
InChIKey
DPDZHVCKYBCJHW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, reversibler, potenter und relativ spezifischer ATP-kompetitiver Inhibitor von CK1 (IC50 = 200 nmol/l aus S. pombe; 0,3 µmol/l für CK1δ) und ALK5 (IC50 = 500 nmol/l). Ein schwacher Inhibitor von p38α-MAP-Kinase (IC50 = 12 µmol/l) und verschiedenen anderen geprüften Kinasen, einschließlich PKB, SGK und GSK-3β. Unterdrückt die stellenspezifische Phosphorylierung (Ser322 und Ser325) sowie die nukleäre Exklusion von FOXO1A in H4IIE-Hepatomzellen. Ist ~10-mal wirksamer als IC261 (Katalognr. 400090; IC50 = 2,5 µmol/l für CK1).
Eine zellpermeable Triaryl-substituierte Imidazol-Verbindung, die als potenter, reversibler und relativ spezifischer ATP-kompetitiver Inhibitor von CK1 (IC50 = 0,2 µmol/l aus S. pombe; 0,3 µmol/l für CK1δ) und ALK5 (IC50 = 0,5 µmol/l) dient. Ein schwacher Inhibitor von p38α-MAP-Kinase (IC50 = 12 µmol/l), der die Aktivität von anderen geprüften Kinasen, einschließlich PKB, SGK und GSK-3β, nur schwach beeinflusst. Unterdrückt die stellenspezifische Phosphorylierung (Ser322 und Ser325) sowie die nukleäre Exklusion von FOXO1a in H4IIE-Hepatomzellen. Ist ~10-mal wirksamer als IC261 (Katalognr. 400090; IC50 = 2,5 µmol/l für CK1).
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 0,2 µmol/l gegen CK1 aus S. pombe; 0,3 µmol/l für CK1δ, 0,5 µmol/l gegen ALK5
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael Ranes et al.
Molecular cell, 81(16), 3246-3261 (2021-08-06)
The Wnt/β-catenin pathway is a highly conserved, frequently mutated developmental and cancer pathway. Its output is defined mainly by β-catenin's phosphorylation- and ubiquitylation-dependent proteasomal degradation, initiated by the multi-protein β-catenin destruction complex. The precise mechanisms underlying destruction complex function have
Tianzhi Huang et al.
Molecular cell, 81(6), 1276-1291 (2021-02-05)
Aberrant cell proliferation is a hallmark of cancer, including glioblastoma (GBM). Here we report that protein arginine methyltransferase (PRMT) 6 activity is required for the proliferation, stem-like properties, and tumorigenicity of glioblastoma stem cells (GSCs), a subpopulation in GBM critical