Merck
PZ0328
PF-4800567 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[(3-Chlorophenoxy)methyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride, PF 4800567
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18ClN5O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)OCc2n[n](c4ncnc(c42)N)C3CCOCC3.Cl
InChI
1S/C17H18ClN5O2.ClH/c18-11-2-1-3-13(8-11)25-9-14-15-16(19)20-10-21-17(15)23(22-14)12-4-6-24-7-5-12;/h1-3,8,10,12H,4-7,9H2,(H2,19,20,21);1H
InChI key
QZXZQMUZEHTFHD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-4800567 is also known as (3-[(3-Chlorophenoxy)methyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride). It can block the epidermal growth factor receptor (EGFR) at micromolar concentrations. PF-4800567 helps to improve the locomotor stimulant reaction to methamphetamine (MA) and fentanyl.
PF-4800567 is a casein kinase 1e (CK1e) selective inhibitor (IC50 = 32 nM) that is 20 fold selective for the CK1e isoform over CK1d. PF-4800567 blockes CK1e-mediated PER3 nuclear translocation, but does not effect the circadian clock in animal studies.
Other Notes
PF-4800567 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the PF-4800567 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)