Fortfahren mit
218719
Casein-Kinase I-Inhibitor III, PF-4800567
The Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567 controls the biological activity of Casein Kinase I. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Casein-Kinase I-Inhibitor III, PF-4800567, 3-(3-Chlorphenoxymethyl)-1-(tetrahydropyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamin, HCl, CKI-Inhibitor III, PF-4800567
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18ClN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1C(COC3=CC=CC(Cl)=C3)=NN2C4CCOCC4
InChI
1S/C17H18ClN5O2/c18-11-2-1-3-13(8-11)25-9-14-15-16(19)20-10-21-17(15)23(22-14)12-4-6-24-7-5-12/h1-3,8,10,12H,4-7,9H2,(H2,19,20,21)
InChI key
AUMDBEHGJRZSOO-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Pyrazolopyrimidinylamino-Verbindung, die als potenter, ATP-kompetitiver und reversibler Inhibitor von CKIε dient, mit einer ~22-mal größeren Potenz als für CKIδ (IC50 = 32 bzw. 711 nmol/l) und eine ausgezeichnete Selektivität unter 50 Kinasen aufweist. Die einzige Ausnahme ist EGFR (69%ige Hemmung bei 1 µmol/l). Blockiert die Zellkerntranslokation von PER3 (PERIOD3) in COS7-GFP-PER3-CKIε-Zellen im Gegensatz zu mit CKIδ transfizierten Zellen (IC50 = 0,13 bzw. 2,65 µmol/l) und den PER2-Abbau in COS7-GFP-PER2-CKIε-Zellen bevorzugt. Anders als Casein-Kinase I-Inhibitor II, PF-670462 (Katalognr. 218716), übt PF-4800567 unter ähnlichen Bedingungen nur einen geringen Einfluss auf die innere Uhr aus.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Meng, Q.J., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA24, 15240.
Etchegaray, J.P., et al. 2010. PLoS One5, e10303.
Walton, K.M., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.330, 430.
Badura, L., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 730.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
218710218697218696
description
The Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567 controls the biological activity of Casein Kinase I. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The Casein Kinase II Inhibitor III, TBCA, also referenced under CAS 934358-00-6, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The Casein Kinase II Inhibitor I, also referenced under CAS 17374-26-4, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The Casein Kinase I Inhibitor, D4476, also referenced under CAS 301836-43-1, controls the biological activity of Casein Kinase I. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)