210150
Cantharidinsäure
A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC₅₀ = 50 nM).
Synonym(e):
Cantharidinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
warm ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C10H14O5/c1-9(7(11)12)5-3-4-6(15-5)10(9,2)8(13)14/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6+,9-,10+
InChIKey
NMTNUQBORQILRK-YUMGAWCOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PP2A
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Li, Y.-M. und Casida, J.E. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11867.
Graziano, M.J., et al. 1988. Mol. Pharmacol.33, 706.
WGK
WGK 3