Fortfahren mit
S0942
Phosphatase-Substrat
chromogenic, tablet (round)
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-phosphat-bis-(cyclohexylammonium)-salz Dinatriumsalz Hexahydrat, pNPP Dinatriumsalz Hexahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,50
100 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
200 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.14
NACRES:
NA.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
€ 88,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatase-Substrat, 5 mg tablets
Quality Segment
form
tablet (round)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatase
Application
Chromogenes Substrat zur Verwendung mit alkalischen und sauren Phosphatase-ELISA-Verfahren. Produziert ein lösliches Endprodukt mit gelber Färbung, das bei 405 nm spektrophotometrisch gelesen werden kann. Die pNPP-Reaktion kann mit 3 N NaOH gestoppt und bei 405 nm abgelesen werden.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5869P5994P5744
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet (round)
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase-Substrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is product 487666 equivalent to Product S0942?
    1 answer
    1. Product S0942 and 487666 are not identical. While both are pNPP tablets used for the same type of assays, they differ in form and molecular weight. Product S0942 is a disodium salt hexahydrate with a molecular weight of 371.14, whereas 487666 is pNPP but not the disodium salt hexahydrate, with a molecular weight of 217.07. Both tablets are stated to be 5mg tablets of pNPP and are produced by different divisions of the company.