Über diesen Artikel
Form:
(24 Tablets)
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
(24 Tablets)
packaging
pkg of 24 tablets
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Hervorragendes Substrat für ELISA-Tests auf Basis alkalischer und saurer Phosphatase. Erzeugt ein gelbes, lösliches Endprodukt, das bei 405 nm interpretiert werden kann. Es können sowohl kinetische als auch Endpunkt-Bestimmungen durchgeführt werden.
Hervorragendes Substrat für ELISA-Tests auf Basis alkalischer und saurer Phosphatase. Erzeugt ein gelbes, lösliches Endprodukt, das bei 405 nm interpretiert werden kann. Es können sowohl kinetische als auch Endpunkt-Bestimmungen durchgeführt werden. Jede Tablette enthält 5 mg pNPP.
Jede Tablette enthält 5 mg pNPP.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 487666-1EA | 04055977200300 |