Merck
1.93287
Supelco
Lithiumchlorid
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Lithium chloride
About This Item
Lineare Formel:
LiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93287.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable