Merck
203637
Sigma-Aldrich
Lithiumchlorid
greener alternative
powder, ≥99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Hydrochloric acid lithium salt
Größe auswählen
10 G
€ 96,00
50 G
€ 381,00
100 G
€ 534,00
€ 96,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 96,00
50 G
€ 381,00
100 G
€ 534,00
About This Item
Lineare Formel:
LiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38050203
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 96,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.98% trace metals basis
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Lithiumchlorid ist eine weiße, kristalline, hochwasserlösliche Verbindung mit guter ionischer Leitfähigkeit. Es hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt, der bei der Herstellung von Batteriekomponenten und Festkörperelektrolyten oder der Verwendung von geschmolzenem Lithiumchlorid als Elektrolyt hilft. Wir haben uns dazu verpflichtet, Ihnen umweltverträglichere Alternativen zur Verfügung zu stellen, die einem oder mehreren der 12 Prinzipien der grünen Chemie entsprechen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Lithiumchlorid kann wie folgt verwendet werden:
  • als Vorstufe zur Herstellung einer Schutzbeschichtung auf Li-Metallelektroden. Das beschichtete Metall kann als fortschrittliche Anode für Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Ladungsdichte verwendet werden. LiCl verbessert die Li-Diffusion und unterdrückt so die Bildung von Li-Dendriten, was zu einer verbesserten Zyklusstabilität und Belastungsfähigkeit führt.
  • Als Ausgangsmaterial zur Herstellung von feuchtigkeitstoleranten und kostengünstigen Festelektrolyten Li2ZrCl6 für Li-Ionen-Batterien.
  • Als Elektrolytzusatz zur Unterdrückung der Dendriten-Bildung und Stabilisierung von Zink-Anoden-Batterien. LiCl sorgt für höhere Stabilität während des langen Zyklus.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Wasserlöslichkeit
  • Zeigt gute ionische Leitfähigkeit
  • Niedriger Schmelzpunkt
  • Kompatibel mit anderen Batteriematerialien wie Lithium-Metall, Graphit und Übergangsmetalloxiden
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Andrew R Findlay et al.
Neurology. Genetics, 5(2), e318-e318 (2019-05-28)
To understand DNAJB6's function in skeletal muscle and identify therapeutic targets for limb-girdle muscular dystrophy 1D (LGMD1D). DNAJB6 knockout (KO) myoblasts were generated with Crispr/cas9 technology, and differentially accumulated proteins were identified using stable isotope labeling, followed by quantitative mass
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
Gry Hulsart Billström et al.
Injury, 44 Suppl 1, S28-S33 (2013-02-13)
Scaffolds are extensively used in surgery to replace missing bone and to achieve bony union and fusion. An ideal scaffold should not only maintain, induce, and restore biological functions where cells, extracellular matrix, and growth factors are needed, but also
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that
Na An et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14325-14331 (2014-09-17)
Human telomeric DNA consists of tandem repeats of the sequence 5'-TTAGGG-3' that can fold into various G-quadruplexes, including the hybrid, basket, and propeller folds. In this report, we demonstrate use of the α-hemolysin ion channel to analyze these subtle topological
Artikel
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Verwandter Inhalt
Batterien, Brennstoffzellen und Superkondensatoren basieren auf dem Prinzip der elektrochemischen Energieerzeugung. Erfahren Sie mehr ihre Funktionsweise sowie die Trennung von Elektronen- und Ionentransport.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf