Wichtige Dokumente
1.93228
Supelco
Ammoniumperoxodisulfat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Ammonium peroxodisulfate
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2S2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChIKey
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93228.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93228.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable