Fortfahren mit
17-10461
EZ-Magna ChIP® HiSens Chromatin-Immunpräzipitations-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41105331
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
General description
Das EZ-Magna HiSens ChIP-Kit stellt ein vollständiges Set von validierten, qualitätsgeprüften Reagenzien und ein detailliertes Protokoll bereit, um ChIP mit einem breiten Spektrum von Eingabemengen von Chromatin aus Zellen oder Gewebe zu ermöglichen. Unsere besondere Mischung aus magnetischen Protein-A/G-Beads wird speziell für die Chromatin-Immunpräzipitation hergestellt und ermöglicht den Einsatz eines breiteren Spektrums von Antikörpern als nur Protein A oder G allein, wodurch der Kauf von verschiedenen Kits für unterschiedliche Antikörper-Isotypen entfällt. Der SCW-Puffer findet sich nur im Magna ChIP HiSens-Kit und ermöglicht die Verwendung eines einzelnen Puffers für mehrere Schritte des ChIP-Verfahrens (Beschallung, Chromatin-Immunpräzipitation und Waschen). Der mit dem HiSens-Kit gelieferte ChIP-Elutionspuffer wurde so formuliert, dass er die Anreicherungsanalyse durch qPCR ohne zusätzliche Reinigungsschritte für schnellere Ergebnisse ermöglicht.
Application
Das 1-Tag-Chromatin-Immunpräzipitations (ChIP)-Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, um ChIP mit geringen Eingabemengen von Chromatin aus Zellen oder Gewebe unter Verwendung magnetischer A/G-Beads zu ermöglichen. Kontrollprimer enthalten.
Packaging
Kit-Kapazität: 24 Chromatin-Immunpräzipitations-Assays
Other Notes
10X Glycin, Zellkernisolierungspuffer, 10X PBS, SCW-Puffer (Beschallung/ChIP/Waschen), Magna ChIP magnetische Protein-A/G-Beads, IP-Waschpuffer mit geringer Stringenz, ChIP-Elutionspuffer, Proteaseinhibitor-Cocktail, Proteinase K-Lösung, Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys4), normales Kaninchen-IgG, PCR-Kontrollprimer
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Chromatin-immunoprecipitation (ChIP) followed by next generation sequencing (ChIP-seq) of the immunoprecipitated DNA is a powerful tool for the investigation of protein:DNA interactions. To perform ChIP-seq, chromatin is isolated from cells or tissues (with or without chemical crosslinking) and fragmented. Antibodies recognizing chromatinassociated proteins of interest are used to enrich the sample for specific chromatin fragments. The DNA is recovered, sequenced on various NGS platforms, and aligned to a reference genome to determine specific protein binding loci. ChIP-seq studies have increased our knowledge of transcription factor biology, DNA methylation and histone modifications.
Superior enrichment, low background. With performance proven for both qPCR and ChIP-seq analysis, the Magna ChIP™ HiSens kit may be the only ChIP kit you’ll ever need. Outperforming any competing kit, this revolutionary approach to ChIP enables enrichment from both low and high amounts of input chromatin while also delivering low backgrounds and high signal-to-noise ratios for ultra-sensitive detection.
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) has been widely adapted for the study of gene-specific and genome-wide distribution of specific DNA- and RNA-binding proteins or protein modifications. Similar to standard protein immunoprecipitation assays, ChIP involves isolation of immunocomplexes using a solid medium, such as agarose or magnetic beads, coupled to either IgG binding recombinant protein A or protein G. In a typical ChIP experiment either protein A or G is selected for enrichment depending on the antibody isotype. However, proteins A and G possess differing affinities for human and mouse IgGs. Complicating this choice, for some antibody isotypes there is affinity for both protein A and G. In addition, we have observed that independent of the isotype the affinity of a specific antibody for protein A or G can vary depending on the specific clone, purification method, and source.
Alle verwandten Inhalte anzeigen