Merck
152224
Sigma-Aldrich
AEC
This AEC is validated for use in Immunoblotting and Immunohistochemistry.
Synonym(e):
AEC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105333
Qualitätsniveau
Form
solution
Enthält nicht
preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow-brown to reddish
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChIKey
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ausfällbares Peroxidasesubstrat für Immunblot und immunhistochemische Färbetechniken. Erzeugt ein rotes Endprodukt, das in Alkohol löslich ist. Beim Einsatz in der Immunhistochemie müssen wässrige Eindeckmittel und Gegenfärbungen verwendet werden. Anwendungshinweise für jede Anwendung werden mitgeliefert.
Anwendung
Immunblot (siehe Kommentare)
Immunhistochemie (siehe Kommentare)
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Falls eine rote oder braune Ausfällung sichtbar ist, entsorgen.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Bei 4 °C und 18–26 °C stabil. Die Funktionalität wurde durch eine immunhistologische Färbung mit dem Endprodukt bestimmt.
Vorgeschlagenes Verfahren zur Verwendung von AEC in Immunhistochemie und Immunblot:
1. Führen Sie alle erforderlichen Inkubationen mit Antikörpern und HRP-markierten Sonden sowie alle erforderlichen Waschschritte durch.
2. Stellen Sie 1X AEC-Substratpuffer her: Geben Sie 9 teile destilliertes Wasser zu 1 Teil 10X-AEC-Substratpuffer, Katalognr. 152226 (0,5 mol/l Acetatpuffer mit 88 mmol/l H2O2). Gut mischen. Der finale pH-Wert dieser Lösung liegt bei ~5,0
3. Stellen Sie 1X AEC-Substrat-Lösung her: Geben Sie 1 Teil 50X-AEC-Konzentrat zu 50 Teilen 1X-AEC-Substratpuffer (in Schritt 2 hergestellt). Gut mischen.
4. Bedecken Sie die Gewebeschnitte nach dem letzten Waschschritt vollständig mit 1X AEC-Substrat-Lösung (in Schritt 3 hergestellt) und inkubieren Sie sie 10–30 min bei Raumtemperatur. Für Immunblotting gelten dieselben Bedingungen. Hinweis: Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekten Reaktionsdauern vor.
5. Waschen Sie die Gewebeschnitte oder Blot-Membranen nachdem die Reaktion abgeschlossen ist gründlich mit destilliertem Wasser.
6. Sollten die Gewebeschnitte eine Gegenfärbung erfordern, wird Mayer′s Hämatoxylin gefolgt von Bläuen mit alkalischem Leitungswasser oder einer 0,5%igen wässrigen Methylgrünlösung empfohlen.
7. Decken Sie die Gewebeschnitte in einem Eindeckmittel auf Wasserbasis ein. Lassen Sie die Blots lufttrocknen und lagern Sie sie vor Licht geschützt.
Okano, K., et al. 1992. Rinsho Byori 40, 93.
Krenacs, T., et al. 1990. Histochem. J. 22, 530.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Repr. 2
WGK
WGK 3