Größe auswählen
€ 80,10
€ 391,00
€ 705,00
€ 80,10
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Produktname
3-Amino-9-ethylcarbazol, tablet
form
tablet
Quality Level
solubility
DMF: 1 tablet/5 mL
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI key
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility DMF: 1 tablet/5 mL | solubility ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form tablet | form powder | form solid | form - |
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Ähnliches Produkt
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
132-32-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6926-50TAB | 04061835553549 |
| A6926-100TAB | 04061833383049 |
| A6926-5TAB | 04061833383056 |