Merck
1.51355
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrosorb“] C18 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Größe auswählen
1 UNIT
€ 785,00
€ 785,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
€ 785,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
€ 785,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Produktbezeichnung
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrosorb®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
LiChrosorb® RP-18 ist ein zuverlässiger, unregelmäßig geformter Kieselgelträger mit Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 250-4-HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART-NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 90 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,0–2,5
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany