Wichtige Dokumente
14-835-M
Sigma-Aldrich
Aurora B-Protein, aktiv, 10 µg
Active, His-tagged, recombinant, human Aurora B, full length & N-terminal GST-tagged, recombinant, human INCENP, amino acids 821-end, for use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
€ 581,00
€ 581,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
€ 581,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
€ 581,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 38 kDa (INCENP)
Mw 40 kDa (Aurora B)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
His-markierte, rekombinante humane Aurora B von voller Länge und N-terminal GST-markiertes, rekombinantes humanes INCENP, Aminosäuren 821 bis Ende.
Produktherkunft: humane Aurora B, durch Baculovirus in Sf21-Insektenzellen koexprimiertes INCENP.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose und Krebs
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: AGC
Zielprotein: Aurora B
Physikalische Form
Glutathion-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable