Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
description
RTECS - MQ3325000
Merck USA index - 14, 2904
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white to white
solubility
water: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(CC(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2
InChI key
PMMURAAUARKVCB-UHFFFAOYSA-N
General description
Nicht metabolisierbares Glucosederivat, das vom Glucosetransporter in menschlichen Erythrozyten transportiert werden kann. Ein indirekter Hexokinase-Inhibitor. Reduziert gemäß Berichten die Inzidenz von Doxorubicin-induzierter Apoptose.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Thakkar, N.S., and Potten, C.S. 1993. Cancer Res. 53, 2057.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Desoxy-D-glucose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 25972-1GM | 04055977217445 |