Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MAPK-YT, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ERK-1 44 kDa, antigen ERK-2 42 kDa
species reactivity
human, Caenorhabditis elegans, Xenopus, Drosophila, hamster, rat, bovine, mouse, yeast
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
1.5-2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using a whole cell extract of RAT-1 cells treated with vanadate and H2O2.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPK1(5594), MAPK3(5595)
mouse ... Mapk1(26413), Mapk3(26417)
rat ... Mapk1(116590), Mapk3(50689)
General description
Anti-MAP-Kinase, aktivierter (diphosphoryliertes ERK-1&2) monoklonaler Antikörper der Maus (Maus IgG1-Isotyp) wird aus dem MAPK-YT-Hybridom gewonnenen, das durch die Fusion von Myelomzellen der Maus (NS1) mit Splenozyten aus BALB/c-Mäusen, die mit einem synthetischen phosphorylierten Peptid, das Aminosäuren, die der phosphorylierten Form der ERK-Aktivierungsschleife entsprechen, und das an KLH konjugiert ist, erzeugt wird. Der Isotyp wird mittels Doppeldiffusions-Immunassay unter Anwendung von monoklonalen Mausantikörper-Isotypisierungsreagenzien (Produktnr. ISO-2) bestimmt.
Immunogen
Application
Monoklonaler Anti-MAP-Kinase (diphosphorylierte ERK-1&2)-Antikörper der Maus wird zum Nachweis von Folgendem eingesetzt:
- ERK1/2 in Kardiomyozyten mittels Immunfluoreszenzmikroskopie
- ERK1/2 in menschlichen Eosinophilen mittels Western Blot
- ERK in menschlichen bronchialen Epithelzellen mittels Proteinarray
- ERK-Proteine in menschlichen Leberzellliinien mittels Immunfluoreszenz-Assay und Western-Blot-Analyse
- ERK1/2 in menschlichen embryonalen Nierenzellen mittels Immunpräzipitation
Biochem/physiol Actions
Monoklonaler Anti-MAP-Kinase-Antikörper, aktiviert (diphosphorylierte ERK-1 und ERK-2) ist spezifisch für die aktive, zweifach phosphorylierte Form der MAP-Kinase (ERK-1 und ERK-2, 44 kDa bzw. 42 kDa). Das vom Antikörper erkannte Epitop enthält die phosphorylierten Threonin- und Tyrosin-Reste mit der Regulierungsstelle von aktiver MAP-Kinase (Thr183 und Tyr185 in ERK-2). Er erkennt weder die nicht phosphorylierte noch die monophosphorylierte Form des MAP-Kinase-Moleküls oder die diphosphorylierte Form von Jun-Kinase (JNK) und p38-MAP-Kinase.
Die durch MAPK vermittelten Signalwege werden mit der Pathogenese von neurodegenerativen Störungen und Krebs in Verbindung gebracht. Das Entfernen des ERK1-Genlocus wird mit DiGeorge-Syndrom (DGS) und velokardiofazialem Syndrom (VCFS) sowie angeborenen Herzfehlern in Verbindung gebracht. Umordnungen des MAPK3-Genlocus können zu der Pathogenese von Autismus-Spektrum-Störungen und Schizophrenie beitragen.
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone MAPK-YT, monoclonal | clone ERK-PT115, monoclonal | clone ERK-NP2, monoclonal | clone 1B3B9, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... MAPK1(5594), MAPK3(5595) | Gene Information human ... MAPK1(5594), MAPK3(5595) | Gene Information human ... MAPK1(5594), MAPK3(5595) | Gene Information human ... MAPK1(5594) |
| species reactivity human, Caenorhabditis elegans, Xenopus, Drosophila, hamster, rat, bovine, mouse, yeast | species reactivity rat, human | species reactivity human, rat | species reactivity human, rat, mouse |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?