Merck
1.46379
Millipore
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonym(e):
TSB, CASO, Casein-Soja-Pepton-Agar-Bouillon, Trypton-Soja-Bouillon, CASO-Bouillon, SCDB, Trypton-Soja-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 72
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Verpackung
box of 6 bottles
Flaschenkapazität
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH-Wert
7.3
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
CASO-Bouillon ist ein universelles Komplexmedium zur Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen aeroben Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Zwei sehr nährstoffreiche Peptone fördern das Wachstum einer Vielzahl von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich Pilzen.
Anwendung
CASO-Bouillon wird für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen Produkten eingesetzt. Sie eignet sich für die Sterilitätsprüfung von Substanzen, Präparationen und Produkten sowie für die Voranreicherung zum Testen auf spezifische Mikroorganismen oder zum Bestimmen der Gesamtzahl lebensfähiger aerober Keime unter Anwendung der MPN-Methode.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien gewährleisten höchste Qualität sowie zuverlässige Tests und werden gemäß den geltenden Arzneibuchanforderungen formuliert und getestet. Unsere Medien und Spüllösungen für die Sterilitätsprüfung werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einer strengen Qualitätskontrolle (QC), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstest, unterzogen. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet, dass unsere Nährmedien und Spüllösungen äußerst klar sind, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Gefahr einer falschen Auswertung oder falscher Ergebnisse deutlich verringert wird.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.