Merck
1.46364
Millipore
ReadyTube® MRS Medium
For the isolation, enumeration and cultivation of Lactobacillus sp. according to ISO 15214
Synonym(e):
ReadyTube® MRS Medium-Agar nach de Man, Rogosa und Sharpe"
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
ISO 15214
Qualitätsniveau
Form
solid (medium)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
ReadyTube®
Verpackung
pkg of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pH-Wert
5.6-5.9 ( in H2O)
Anwendung(en)
food and beverages
industrial qc
microbiology
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
lactic acid bacteria
Allgemeine Beschreibung
ReadyTube® MRS Medium basiert auf der Formulierung von de Man, Rogosa und Sharpe, die für Isolierung, Auszählung und Nachweis von Lactobacillus sp. verwendet wird. Der enzymatische Verdau von Casein stellt stickstoff- und kohlenstoffhaltige Verbindungen bereit. Hefeextrakt liefert den Vitamin-B-Komplex, und Glucose ist die Quelle von vergärbaren Kohlehydraten und eine Energiequelle. Polysorbat 80 liefert die Fettsäuren, die für den Stoffwechsel von Lactobacilli erforderlich sind. Natriumacetat hemmt das Wachstum von Streptococci, Schimmelpilzen und vielen anderen Mikroorganismen. Magnesiumsulfat und Mangansulfat stellen wesentliche Ionen für die Multiplikation von Lactobacilli bereit. Phosphate bewirken eine gute Pufferwirkung im Medium.
Anwendung
ReadyTube® MRS Medium wird für die Isolierung, Auszählung und Kultivierung von Lactobacillus sp. aus allen Arten von Materialien verwendet.
Rechtliche Hinweise
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2