Merck
1.46266
Millipore
ReadyPlate CT DG 18 Agar ISO 21527-2
ReadyPlate, ready-to-use, plate diam. 55 mm, for yeasts, for molds
Synonym(e):
DG 18, Agar mit Dichloran und 18 % Glycerin und Chloramphenicol
About This Item
UNSPSC-Code:
41106231
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
ISO 21527-2
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
ReadyPlate
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
18% (w/w) glycerol and chloramphenicol
Verpackung
box of 20 plates
Hersteller/Markenname
ReadyPlate CT
Plattendurchm.
55 mm
pH-Wert
5.6±0.2
Anwendung(en)
food and beverages
surface monitoring
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
ReadyPlate CT DG 18 Agar Abklatschplatten bieten eine gebrauchsfertige Methode für das Umfeldmonitoring von Oberflächen in Reinräumen und Isolatoren. Dichloran-Glycerin-Medium wird für die Isolierung und Auszählung von xerophilen Schimmelpilzen aus getrockneten und halbtrockenen Lebensmitteln empfohlen. Der Glyceringehalt von 18 % (w/w) senkt die Wasseraktivität (aw) von 0,999 auf 0,95, ohne dadurch Probleme zu verursachen. Pepton liefert Kohlenstoff, Stickstoff, Vitamine und Mineralien. Dextrose (Glucose) ist eine Kohlenhydratquelle. Phosphat puffert das Medium. Magnesiumsulfat liefert divalente Kationen und Sulfate. Dichloran ist ein Antimykotikum, das dem Medium zugegeben wird, um die Koloniedurchmesser von sich ausbreitenden Pilzen zu verringern. Chloramphenicol ist enthalten, um das Wachstum von Begleitbakterien in der Probe zu hemmen. Die Hemmung des Bakterienwachstums und die Eingrenzung der Koloniedurchmesser von schneller wachsenden Schimmelpilzen erleichtert die Isolierung von langsam wachsenden Pilzen durch das Verhindern der Überbesiedelung durch schneller wachsende Arten
Anwendung
ReadyPlate CT Dichloran-Glycerin-Chloramphenicol-Glucose-Agar ist zum Auszählen von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmittel- und Umweltproben mit geringer Wasseraktivität vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Verwandter Inhalt
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators