Merck
1.46161
ReadyPlate DG18 Agar ISO21527
ReadyPlate, plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for yeasts, for molds
Synonym(e):
Agar mit Dichloran und 18 % Glycerin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106227
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ISO 21527
sterility
sterile
product line
ReadyPlate
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate
storage condition
protect from light (Store dry and tightly closed)
plate diam.
90 mm
color
clear light yellow
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
ReadyPlate DG18 Agar verhindert das Wachstum von Bakterien durch die Verringerung der Wasseraktivität von ca. 0,99 auf 0,95 durch 18 % (w/w) Glycerin und durch den Zusatz von Chloramphenicol. Die Zugabe von Dichloran hemmt die schnelle Ausbreitung von Schimmelpilzen der Gattung Mucor und begrenzt die Koloniegrößen anderer Gattungen, was die Koloniezählung vereinfacht. Der enzymatische Verdau von Casein dient als Stickstoffquelle mit einer hohen Menge freier Aminosäuren. Glucose ist eine Energiequelle für das Wachstum, während Agar als Verfestigungsmittel dient.
Application
ReadyPlateDG18-Agarplatten eignen sich für die Auszählung xerophiler Schimmelpilze in getrocknetenund halbtrockenen Lebensmitteln wie Trockenfrüchten, Fleisch- und Fischprodukten, Gewürzen,Süßwaren, Getreideerzeugnissen und Nüssen.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ReadyPlate DG18 Agar ISO21527
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146161012004054839208881
146161002004027269267599