Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use contact plates
Sterility:
sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
according to ISO 21528
Quality Segment
sterility
sterile
product line
ReadyPlate™
form
plate
feature
ready-to-use contact plates
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate™ CT
storage condition
(15 - 25 °C )
plate diam.
55 mm
pH
7.6 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, bacteria, enterobacteriaceae
General description
ReadyPlate™ CT VRBG Agar-Kontaktplatten bieten ein gebrauchsfertiges Verfahren für das Umgebungsmonitoring von Oberflächen in kritischen Reinräumen und Isolatoren.
Kristallviolett und Gallensalze in dem Medium hemmen die begleitende Bakterienflora. Beim Abbau von Glucose wird Säure gebildet, was an einem Farbumschlag nach Rot und Zonen ausgefällter Gallensäuren um die Kolonien zu erkennen ist. Alle Enterobacteriaceae werden nachgewiesen, da sie alle Glucose zu Säure abbauen. Das Kulturmedium ist allerdings nicht spezifisch für diese Organismen, da auch andere begleitende Bakterien (z. B. Aeromonas) diese Reaktionen zeigen.
Kristallviolett und Gallensalze in dem Medium hemmen die begleitende Bakterienflora. Beim Abbau von Glucose wird Säure gebildet, was an einem Farbumschlag nach Rot und Zonen ausgefällter Gallensäuren um die Kolonien zu erkennen ist. Alle Enterobacteriaceae werden nachgewiesen, da sie alle Glucose zu Säure abbauen. Das Kulturmedium ist allerdings nicht spezifisch für diese Organismen, da auch andere begleitende Bakterien (z. B. Aeromonas) diese Reaktionen zeigen.
Application
ReadyPlate™ CT VRBG Agar-Kontaktplatten eignen sich für die selektive Isolation von Enterobacteriaceae oder gallentoleranten gramnegativen Bakterien aus nicht sterilen pharmazeutischen Produkten, Lebensmitteln und anderem Probenmaterial.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?