Wichtige Dokumente
14-306-M
Sigma-Aldrich
GSK3β-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human GSK3β with an H350L mutation, for use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
€ 581,00
250 μG
€ 3.710,00
€ 581,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
€ 581,00
250 μG
€ 3.710,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
€ 581,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Form
liquid
Mol-Gew.
Mw 51 kDa
Zusammensetzung
mercaptoethanol, 0.1-1%
saccharose, 5-10%
Hersteller/Markenname
Upstate®
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
Löslichkeit
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... GSK3B(2932)
Allgemeine Beschreibung
Die Glykogen-Synthase-Kinase-3β (GSK3β) ist eine Serin-Threonin-Kinase, die in den meisten Eukaryoten vorkommt. Das GSK3β-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 3q13.3 lokalisiert.[1] GSK3β besteht aus einer N-terminalen β-Faltblatt-Domäne, die an eine C-terminale α-Helix-Domäne gekoppelt ist.[2]
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Biochem./physiol. Wirkung
Die Glykogen-Synthase-Kinase-3β (GSK3β) reguliert den Glykogen-Metabolismus[3] über einen insulinabhängigen Weg.[1] Sie ist an vielen Signalwegen beteiligt, darunter Zellprozesse wie Zellzyklus, Zellproliferation und Entzündung. Die GSK3β-vermittelte negative Regulierung des Insulin-Signalweges führt zu Typ-2-Diabetes.[3] Die GSK3β fungiert als Tumorsuppressor, der neoplastische Transformationen in Zellen unterdrückt. Sie ist ein wesentlicher Regulator des Wnt/β-Catenin-Signalweges. Die anormale Regulierung der GSK3β ist mit kardiovaskulären Erkrankungen, bipolaren Störungen und neurodegenerativen Erkrankungen assoziiert.[1]
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 μg (2 x 125μg) erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-306M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-μg-Größe bestellen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von Phospho-Glykogensynthase-Peptid 2 beurteilt.
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Antikörper
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Phukan et al.
British journal of pharmacology, 160(1), 1-19 (2010-03-25)
Glycogen synthase kinase-3 beta (GSK3beta) is a multifunctional serine/threonine kinase which was originally identified as a regulator of glycogen metabolism. It plays a key role in the regulation of numerous signalling pathways including cellular process such as cell cycle, inflammation
The alpha-isoform of glycogen synthase kinase-3 from rabbit skeletal muscle is inactivated by p70 S6 kinase or MAP kinase-activated protein kinase-1 in vitro.
Sutherland, C and Cohen, P
Febs Letters, 338, 37-42 (1994)
rystal structure of glycogen synthase kinase 3 beta: structural basis for phosphate-primed substrate specificity and autoinhibition
Dajani R, et al.
Cell, 105(6), 721-732 (2009)
Ethanol impairs insulin-stimulated neuronal survival in the developing brain: role of PTEN phosphatase
Xu, J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 278, 26929-26937 (2003)
Jia Luo
Cancer letters, 273(2), 194-200 (2008-07-09)
Glycogen synthase kinase 3beta (GSK3beta), a multifunctional serine/threonine kinase found in all eukaryotes, had been initially identified as a key regulator of insulin-dependent glycogen synthesis. It is now known that GSK3beta functions in diverse cellular processes including proliferation, differentiation, motility