Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 154,00 € 130,90 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 442,00 € 375,70 |
Über diesen Artikel
€ 130,90
Listenpreis€ 154,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(NC2=C(C(=O)NC2=O)c3ccccc3[N+]([O-])=O)cc1Cl
InChI
1S/C16H10ClN3O5/c17-10-7-8(5-6-12(10)21)18-14-13(15(22)19-16(14)23)9-3-1-2-4-11(9)20(24)25/h1-7,21H,(H2,18,19,22,23)
InChI key
PQCXVIPXISBFPN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color yellow to orange | color orange | color white to beige | color white to beige |
| Gene Information human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932) | Gene Information human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932) | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?