Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCCC1)N(C2)CCN3C4=C2C=C(F)C=C4C(C5=C(C6=CN=C7N6C=CC=C7)C(NC5=O)=O)=C3
InChI
1S/C28H25FN6O3/c29-18-12-17-15-34(28(38)32-7-3-1-4-8-32)11-10-33-16-20(19(13-18)25(17)33)23-24(27(37)31-26(23)36)21-14-30-22-6-2-5-9-35(21)22/h2,5-6,9,12-14,16H,1,3-4,7-8,10-11,15H2,(H,31,36,37)
InChI key
HRJWTAWVFDCTGO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥6.0 mg/mL (Warmed), H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| color yellow to orange | color - | color faintly yellow to dark yellow | color off-white to light brown |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?