zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmol wt
Mw 2673 Da
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Application
GSM (GSK3-Substrat-Peptid) wurde verwendet:
- in einem Assay zur In-vitro-Aktivität von Glykogensynthase-Kinase 3 (GSK-3) β für die Messung der Kinaseaktivität von GSK-3[1]
- als Ergänzung für Perfusate in Assays zur Kinase-Aktivität für die Bestimmung der Wirkung des PAD-Peptids (Phosphatase-aktivierende Domäne) auf Tintenfisch-Axoplasma[2]
- als Kontrolle im Kinase-Glo-Kinase-Lumineszenzassay für die Messung des Einflusses einer Ibuprofen-Behandlung auf die katalytische Aktivität der Kinase GSK3 β[3]
Biochem/physiol Actions
Glykogensynthase-Kinase 3 (GSK3) ist eine Proteinkinase, die den Glykogenstoffwechsel reguliert. Sie reguliert verschiedene Zellfunktionen, beispielsweise die Signaltransduktion durch Insulin, Wachstumsfaktoren und Nährstoffe sowie die Zelldifferenzierung während der embryonalen Entwicklung. GSK3 ist an der Modulation von Apoptose, Zellteilung und Mikrotubuli-Funktion beteiligt.[4]
Physical form
1 mg GSM, lyophilisiert aus 1 ml sterilem, destilliertem Wasser. Lyophilisiertes Pulver.
Preparation Note
Lyophilisiert: 2 Jahre bei -20 °C. Rehydriert: 6 Monate bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig als Substrat für GSK3β evaluiert (Katalog-Nr. 14-306) beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| mol wt Mw 2673 Da | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c