Merck
137132
SAFC
SyntheChol® PLANT-DERIVED CHOLESTEROL
EMPROVE® EXPERT
Arzneimittelherstellung
Größe auswählen
1371320001
€ 444,00
1371320010
€ 2.550,00
1371320100
€ 14.456,00
€ 444,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1371320001
€ 444,00
1371320010
€ 2.550,00
1371320100
€ 14.456,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
€ 444,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
bp
200 °C
mp (Schmelzpunkt)
141 °C
Löslichkeit
>0.001 g/L
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
260 kg/m3
Eignung
suitable for manufacturing use
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Allgemeine Beschreibung
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem./physiol. Wirkung
Major component of all biological membranes; ~25% of total brain lipid is cholesterol.
Angaben zur Herstellung
Synthesized from material of non-animal origin.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Scott B Widenmaier et al.
Cell, 171(5), 1094-1109 (2017-11-18)
Cholesterol is a critical nutrient requiring tight constraint in the endoplasmic reticulum (ER) due to its uniquely challenging biophysical properties. While the mechanisms by which the ER defends against cholesterol insufficiency are well described, it remains unclear how the ER senses